Learn More
3M™ Solución de prueba de ajuste
Código de producto. 31605231 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Monte el kit de pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31605231 Monte el kit de pruebas paquete de 6
1 options
Código de producto. 31605231 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100350838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    170.56€ / paquete de 6
    Ahorro 91.44€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Soluciones de prueba de ajuste de reemplazo para usar con los kits de aparatos de prueba de ajuste cualitativo FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo).
  • Los kits de prueba y accesorios ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos reglamentarios de pruebas de ajuste para respiradores de ajuste hermético.
  • Se utiliza para validar el sello de cara al respirador en respiradores desechables o de media máscara.
  • Apoyar el cumplimiento y garantizar una protección respiratoria eficaz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monte el kit de pruebas
Con válvula de exhalación N.º