Learn More
3M™ Dispositivo de control de óxido de etileno
Código de producto. 15739767 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispositivo de control de óxido de etileno con análisis prepagado
Solo dispositivo de control de óxido de etileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15739767 Solo dispositivo de control de óxido de etileno paquete de 5
15739637 Dispositivo de control de óxido de etileno con análisis prepagado paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15739767 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000051749
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
No hay baterías, mangueras, bombas ni equipos para calibrar
  • Ideal para laboratorios químicos, médicos y farmacéuticos.
  • Sensibilidad de 0,24 ppm por horas
  • Límite superior de exposición de 600 ppm por horas
  • Disponible solo como dispositivo de control o con análisis prepagado
  • Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
  • N.º de catálogo de 3M 3551
El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Compliance
Meets OSHA accuracy requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorios químicos, médicos y farmacéuticos
Certificaciones/conformidad Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Analitos detectables Óxido de etileno
Intervalo de medición 600ppm.Hour
Tipo de producto Solo dispositivo de control de óxido de etileno
Modelo 3551