Learn More
3M™ Bata protectora de laboratorio desechable, serie 4440
Descripción
- Material transpirable y ligero
- Diseñadas para aplicaciones de servicios ligeros
- Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas.
- Cierre con cremallera
- Tratamiento antiestático
- Puños tejidos
- 3M Catálogo n.º 4440-2XL, 4440-4XL, 4440-M, 4440-XL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | Medio |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Desechables | Sí |
| Modelo | 4440-M |
| Tipo de costura | Con costura doble |
| Mostrar más |