Learn More
3M™ Arnés para casco de montaje en la parte superior
Código de producto. 12384749 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12384749 Azul cada uno
1 options
Código de producto. 12384749 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000089402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se puede utilizar con cualquier protector facial 3M™. Diseñado para ajustarse a la mayoría de ranuras de cascos. La corona termoplástica de alta resistencia ofrece resistencia a los golpes.
El arnés para casco H18 de 3M™ protege la cabeza y la cara cumpliendo los requisitos de seguridad y rendimiento normativos. Los arneses ofrecen una amplia variedad de materiales, tamaños, formas y tintes para las distintas tareas.
  • Se pueden combinar con cualquier protector facial 3M
  • Se montan en los cascos 3M H-700 por medio de las ranuras
  • Índice de reducción de ruido (NRR)* 28 dB. CSA Clase AL
  • Requiere gafas protectoras, se venden por separado
  • Montaje en casco termoplástico de alta resistencia
  • Resiste a los golpes y su sistema exclusivo permite cambiar el cristal en segundos
  • Cumple los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2010
  • Nº de catálogo 3M 82502-00000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Modelo 82502-00000