Learn More
3M™ Mono protector 4520, con capucha
Código de producto. 12632565
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
20 PCS
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12632565 M 20 PCS
12642565 L 20 PCS
12642595 XL 20 PCS
12652595 2XL 20 PCS
12962285 XXXXL 20 PCS
11923774 Pequeño 20 PCS
12952285 3XL 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12632565 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000034761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    126.57€ / paquete de 20
    Ahorro 71.43€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los overoles ofrecen múltiples capas de SMMMS para una sujeción efectiva y resistencia con un peso liviano de 43 g/m². Transpirable y suave con una sensación similar a la de una tela para usarse durante períodos prolongados para proteger contra descargas estáticas, partículas peligrosas y salpicaduras de líquidos Tipo 5/6.
  • Mono tipo 5/6 fabricado con material extremadamente ligero y transpirable, diseñado para ofrecer protección contra polvos peligrosos y salpicaduras y pulverizaciones de líquidos limitadas
  • Fabricada con SMMMS muy transpirable no tejido para una liberación eficaz de calor corporal y humedad y reducción del estrés por calor
  • Suave y resistente multicapa de 43 g/m² SMS para un rendimiento fuerte
  • Capucha de 3 paneles, cremallera bidireccional y solapa para tormentas con elástico en la espalda y los tobillos para reducir el riesgo de exposición de la piel
  • El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2
  • Puños de punto para una colocación suave y segura en el brazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico, Tejido
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Polvo, Líquidos
Recubrimiento Antiestático
Certificaciones/conformidad CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Descripción 3 capas de polipropileno fundido por soplado entre 2 capas de polipropileno hilado
Sin látex No
Modelo 4520-M
Tamaño del tórax (imperial) 36/39 pulg
Talla del tiro (imperial) 30 pulg
Tamaño cintura (imperial) 50 pulg
Tamaño del tórax (métrico) Entre 91,44 y 99,06 cm
Tamaño del tiro (métrico) 76,2 cm
Tamaño de la cintura (métrico) 127 cm
Para utilizar con (aplicación) Instalación de aislamiento, reducción de amianto y plomo, polvo de carbón en centrales eléctricas, carpintería, pulido de metales, limpieza de edificios de servicio ligero, manipulación general de polvo, limpieza y mantenimiento industrial general, mantenimiento de máquinas o vehículos y procesamiento de alimentos
Altura (imperial) De 5,5 a 5,75 pies
Altura (métrico) 167 a 176 cm