Learn More
3M™ Mono protector con capucha serie 4510, puños y tobillos elásticos
Código de producto. 12982315
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12982315 2XL paquete de 20
11963734 M 20 PCS
11983734 L 20 PCS
12972315 XL paquete de 20
12992315 3XL paquete de 20
12902325 XXXXL paquete de 20
11973734 Pequeño 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12982315 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000089665
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los overoles brindan protección liviana contra agentes infecciosos, ciertos polvos peligrosos y salpicaduras limitadas de líquidos. El material laminado de PE incluye microporos que permiten que el calor y la humedad se evaporen de la piel y salgan a través del traje para un ajuste liviano y cómodo.
  • Mono tipo 5/6 diseñado para ofrecer una protección rentable contra polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas.
  • Protección contra agentes biológicos EN 14126
  • Fabricado con una tela ligera y suave no tejida con laminado microporoso para la protección contra salpicaduras, la resistencia y la transpirabilidad
  • Protección certificada contra polvos peligrosos de tipo 5/6 y salpicaduras de líquidos limitadas
  • Diseño de capucha de 2 paneles, cremallera bidireccional con solapa para tormentas, aberturas elásticas que reducen el riesgo de exposición de la piel
  • El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño 2XL
Material Laminado de polietileno microporoso
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de tapón Cremallera bidireccional con solapa antitormentas
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Recubrimiento Antiestático
Certificaciones/conformidad EN 13034 tipo 6, EN ISO 13982-1 tipo 5, EN 1149-1:2006, ASTM D2859-96, CE
Descripción Traje de película laminada de polipropileno/polietileno de color blanco, cremallera trenzada de nailon sobre poliéster, elástico de caucho de neopreno, hilo de poliéster
Sin látex Sí
Modelo 4510-XXL
Tamaño del tórax (imperial) De 45 a 49 pulg
Talla del tiro (imperial) 34 in
Tamaño cintura (imperial) 53 pulg
Tamaño del tórax (métrico) Entre 114,3 y 124,46 cm
Tamaño del tiro (métrico) 86,36 cm
Tamaño de la cintura (métrico) 134,62 cm
Para utilizar con (aplicación) Reducción, remediación, agricultura, limpieza y mantenimiento, industria general, manufactura, operaciones no peligrosas, pintura, sala limpia farmacéutica
Altura (imperial) (de 6 a 6,33 pies)
Altura (métrico) De 186 a 194 cm