Learn More
Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K
Código de producto. 11825012 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,22 μm
0,27 μm
0,3 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
0,6 μm
0,7 μm
0,8 μm
0,9 μm
0,99 μm
1,0 μm
1,6 μm
2,0 μm
3 μm
4 μm
5,0 μm
6 μm
7 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 ml
paquete de 30
paquete de 50
paquete de 80
45 product options available for selection
Product selection table with 45 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11825012 1,0 μm 15 ml
11894992 0,15 μm 15 ml
11835012 1,6 μm 15 ml
11805002 0,2 μm 15 ml
11815002 0,22 μm 15 ml
11825002 0,27 μm 15 ml
11835002 0,3 μm 15 ml
11845002 0,35 μm 15 ml
11855002 0,4 μm 15 ml
11865002 0,5 μm 15 ml
11875002 0,6 μm 15 ml
11885002 0,7 μm 15 ml
11895002 0,8 μm 15 ml
11805012 0,9 μm 15 ml
11815012 0,99 μm 15 ml
11899722 2,0 μm 15 ml
11583253 2,0 μm paquete de 50
11809732 3 μm 15 ml
11593253 3 μm paquete de 50
11819732 4 μm 15 ml
11503263 4 μm paquete de 50
11829732 5,0 μm 15 ml
11839732 6 μm 15 ml
11849732 7 μm 15 ml
11543263 10 μm 15 ml
11543273 100 μm paquete de 30
11859742 100 μm 15 ml
11869732 15 μm 15 ml
11879732 20 μm 15 ml
11563263 20 μm paquete de 30
11889732 25 μm 1 PCS
11573263 25 μm paquete de 30
11899732 30 μm 15 ml
11583263 30 μm paquete de 30
11593263 40 μm paquete de 80
11809742 40 μm 15 ml
11819742 50 μm 15 ml
11503273 50 μm paquete de 80
11829742 60 μm 15 ml
11513273 60 μm paquete de 80
11839742 70 μm 15 ml
11523273 70 μm paquete de 80
11849742 80 μm 15 ml
11533273 80 μm paquete de 30
11884992 0,1 μm 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
45 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11825012 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3K1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    374.72€ / 15 ml
    Ahorro 5.28€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K.
Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K. En comparación con nuestros productos de las series 3000 y 4000, esta línea de productos se diluye con gran precisión, lo que permite su uso inmediato en contadores de partículas láser, de forma que se reduzcan al mínimo los tediosos ajustes de la concentración.
Características:
  • Suspensiones de esferas de poliestireno monodisperso para su uso en sistemas de dispersión de partículas de líquido o en suspensión en el aire
  • Diámetros de las partículas trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
  • Calibra con exactitud o comprueba el rendimiento de contadores de partículas láser empleados en salas limpias y otras aplicaciones de monitorización de contaminación
  • Partículas preparadas en forma de suspensiones acuosas con bajo nivel de residuos para reducir al mínimo la interferencia de fondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aditivo Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración 1 x 109/ml
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto entre 2° y 8 °C cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Partículas de polímero en agua
Descripción Partículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Calibración de contadores de partículas láser
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas para el control de recuentos
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 15 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño <3%
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 12 meses
Diámetro (métrico) 1,0 μm