Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K
Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K
Product Code. 11543263 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Diámetro (métrico) | Unit Size |
|---|---|---|
| 11543263 | 10 μm | 15 ml |
| 11825012 | 1,0 μm | 15 ml |
| 11894992 | 0,15 μm | 15 ml |
| 11835012 | 1,6 μm | 15 ml |
| 11805002 | 0,2 μm | 15 ml |
| 11815002 | 0,22 μm | 15 ml |
| 11825002 | 0,27 μm | 15 ml |
| 11835002 | 0,3 μm | 15 ml |
| 11845002 | 0,35 μm | 15 ml |
| 11855002 | 0,4 μm | 15 ml |
| 11865002 | 0,5 μm | 15 ml |
| 11875002 | 0,6 μm | 15 ml |
| 11885002 | 0,7 μm | 15 ml |
| 11895002 | 0,8 μm | 15 ml |
| 11805012 | 0,9 μm | 15 ml |
| 11815012 | 0,99 μm | 15 ml |
| 11899722 | 2,0 μm | 15 ml |
| 11583253 | 2,0 μm | paquete de 50 |
| 11809732 | 3 μm | 15 ml |
| 11593253 | 3 μm | paquete de 50 |
| 11819732 | 4 μm | 15 ml |
| 11503263 | 4 μm | paquete de 50 |
| 11829732 | 5,0 μm | 15 ml |
| 11839732 | 6 μm | 15 ml |
| 11849732 | 7 μm | 15 ml |
| 11859742 | 100 μm | 15 ml |
| 11543273 | 100 μm | paquete de 30 |
| 11869732 | 15 μm | 15 ml |
| 11879732 | 20 μm | 15 ml |
| 11563263 | 20 μm | paquete de 30 |
| 11889732 | 25 μm | 1 PCS |
| 11573263 | 25 μm | paquete de 30 |
| 11899732 | 30 μm | 15 ml |
| 11583263 | 30 μm | paquete de 30 |
| 11809742 | 40 μm | 15 ml |
| 11593263 | 40 μm | paquete de 80 |
| 11819742 | 50 μm | 15 ml |
| 11503273 | 50 μm | paquete de 80 |
| 11829742 | 60 μm | 15 ml |
| 11513273 | 60 μm | paquete de 80 |
| 11523273 | 70 μm | paquete de 80 |
| 11839742 | 70 μm | 15 ml |
| 11849742 | 80 μm | 15 ml |
| 11533273 | 80 μm | paquete de 30 |
| 11884992 | 0,1 μm | 15 ml |
Usar código promocional 28038
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Description
Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K. En comparación con nuestros productos de las series 3000 y 4000, esta línea de productos se diluye con gran precisión, lo que permite su uso inmediato en contadores de partículas láser, de forma que se reduzcan al mínimo los tediosos ajustes de la concentración.
- Suspensiones de esferas de poliestireno monodisperso para su uso en sistemas de dispersión de partículas de líquido o en suspensión en el aire
- Diámetros de las partículas trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
- Calibra con exactitud o comprueba el rendimiento de contadores de partículas láser empleados en salas limpias y otras aplicaciones de monitorización de contaminación
- Partículas preparadas en forma de suspensiones acuosas con bajo nivel de residuos para reducir al mínimo la interferencia de fondo
Specifications
Specifications
| Aditivo | Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad |
| Concentración | 1 x 106/ml |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
| Contenido | Partículas de polímero en agua |
| Descripción | Partículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser |
| Color | Blanco o incoloro |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración de contadores de partículas láser |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Partículas para el control de recuentos |
| Incluye | Certificado de calibración y trazabilidad al NIST |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm3 |
| Cantidad | 15 ml |
| Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) |
| Distribución de tamaño | <3% |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses |
| Diámetro (métrico) | 10 μm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.