Learn More
3H-1,2-Ditiol-3-tione, TRC
Código de producto. 30385018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385018 100 mg
30375920 10 mg
30371641 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494365100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-25-8
Fórmula molecular C3 H2 S3
Peso molecular (g/mol) 134.24
Nombre IUPAC Ditiol-3-Tión
SMILES S=C1SSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3H-1,2-Dithiole-3-thione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2S3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.9319