Learn More
1,1-Dióxido de 3H-1,2-benzoditiol-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364576 250 mg 250 miligramos
11344576 1 g 1 g
11354576 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20129.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 66304-01-6 | C7H4O3S2 | 200.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66304-01-6
Fórmula molecular C7H4O3S2
Peso molecular (g/mol) 200.226
Número MDL MFCD00132960
Clave InChI JUDOLRSMWHVKGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3009847
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1$l{6},2-benzoditiol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)SS2(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3H-1,2-Benzodithiol-one 1,1-dioxide
Punto de fusión 102°C to 107°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3335
Beilstein 4180332
Sinónimo 3h-1,2-benzodithiol-3-one 1,1-dioxide, beaucage reagent, 3h-1,2-benzodithiol-3-one-1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 dithiol-3-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one, 1,1-dioxide, 1,1-dioxo-1$l^ 6 ,2-benzodithiol-3-one, 3h-1,2-benzodithiol-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one1,1-dioxide, 1??,2-benzodithiole-1,1,3-trione, acmc-1b2sk
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 99%