Learn More
(3E,8Z,11Z)-Tetradeca-3,8,11-trienilo acetato (grado técnico), TRC
Código de producto. 30135279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135279 10 mg 10 miligramos
30134288 100 mg 100 miligramos
30010364 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29149310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163041-94-9
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Sinónimo (3E,8Z,11Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl Acetate, (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl Acetate;
Nombre IUPAC [(3E,8Z,11Z)-tetradeca-3,8,11-trienilo] acetato
SMILES CC\C=C/C\C=C/CCC\C=C\CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3E,8Z,11Z)-Tetradeca-3,8,11-trienyl Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h4-5,7-8,12-13H,3,6,9-11,14-15H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,13-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1933