Learn More
(3E,7E)-4,8,12-Trimetil-3,7,11-ácido tridecatrienoico, TRC
Código de producto. 30453248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453248 50 mg 50 miligramos
30457074 100 mg -
30456252 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79815550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-66-8
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Sinónimo Farnesylcarboxylic Acid, Homofarnesenic Acid, Homofarnesylic Acid, (E,E)-Homofarnesic Acid, (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecanetrienolic Acid
Nombre IUPAC (3E,7E)-4,8,12-trimetiltrideca-3,7,11-ácido trienoico
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC(=O)O)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecatrienoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16(17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,17,18)/b14-9+,15-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1933