Learn More
Éster metílico del ácido (3E)-4-(acetiltio)-alfa-(2-clorofenil)-3-(2-etoxi-2-oxoetilideno)-1-piperidinacético (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3E)-4-(Acetylthio)-alpha-(2-chlorophenyl)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidineacetic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 204204-75-1 |
| Fórmula molecular | C20H24ClNO5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24ClNO5S/c1-4-27-18(24)11-14-12-22(10-9-17(14)28-13(2)23)19(20(25)26-3)15-7-5-6-8-16(15)21/h5-8,11,17,19H,4,9-10,12H2,1-3H3/b14-11+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1SC(=O)C)C(C(=O)OC)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[(3E)-4-acetilsulfanil-3-(2-etoxi-2-oxoetiliden)piperidin-1-il]-2-(2-clorofenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 425.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.1064 |