Learn More
Éster metílico del ácido (3E)-1-acetil-3-(etoxifenilmetileno)-2,3-dihidro-2-oxo-1H-indol-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate |
| CAS | 1168152-06-4 |
| Fórmula molecular | C21 H19 N O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, (3E)- (ACI), Methyl (3E)-1-acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19NO5/c1-4-27-19(14-8-6-5-7-9-14)18-16-11-10-15(21(25)26-3)12-17(16)22(13(2)23)20(18)24/h5-12H,4H2,1-3H3/b19-18+ |
| SMILES | CCO\C(=C/1\C(=O)N(C(=O)C)c2cc(ccc12)C(=O)OC)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (3E)-1-acetil-3-[etoxi(fenil)metilideno]-2-oxoindol-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 365.379 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.126 |