Learn More
(3E)-1,6-dibromo-3-hexeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3E)-1,6-Dibromo-3-hexene |
| CAS | 59533-63-0 |
| Fórmula molecular | C6 H10 Br2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Hexene, 1,6-dibromo-, (3E)-, 3-Hexene, 1,6-dibromo-, (E)-, (3E)-1,6-Dibromo-3-hexene, (E)-1,6-Dibromo-3-hexene, trans-1,6-Dibromohex-3-ene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-6H2/b2-1+ |
| SMILES | BrCC\C=C\CCBr |
| Nombre IUPAC | (E)-1,6-dibromohex-3-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 241.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.9149 |