Learn More
3CAI, MedChemExpress
Código de producto. 16497108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497108 10 mg 10 miligramos
16483147 50 mg 50 miligramos
16409657 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16666
MedChemExpress 3CAI is a potent and specific AKT1 and AKT2 inhibitor.
3CAI is a potent and specific AKT1 and AKT2 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3CAI
Forma física Solid
CAS 28755-03-5
Color Pink
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8ClNO
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1291.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCl)C1=CNC2=CC=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 193.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.63
Porcentaje de pureza 99.97%