Learn More
3Beta-terc-butildimetilsililoxi-17-metil-5Alfa-androstano-17Beta-ol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta-tert-Butyldimethylsilyloxy-17-methyl-5alpha-androstane-17beta-ol-d5 |
| CAS | 853904-64-0 |
| Fórmula molecular | C26H43D5O2Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3beta,5alpha,17beta)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-17-(methyl-d3)-androstan-16,16-d2-17-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H48O2Si/c1-23(2,3)29(7,8)28-19-11-14-24(4)18(17-19)9-10-20-21(24)12-15-25(5)22(20)13-16-26(25,6)27/h18-22,27H,9-17H2,1-8H3/t18-,19-,20+,21-,22-,24-,25-,26-/m0/s1/i6D3,16D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)C([2H])([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-16,16-dideuterio-10,13-dimetil-17-(trideuteriometil)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 425.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.3737 |