Learn More
3Beta-hidroxipregna-5,14-dien-29-ona, TRC
Código de producto. 30396250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30396250 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30396250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9522655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3beta-Hydroxypregna-5,14-dien-29-one
CAS 22042-13-3
Fórmula molecular C21H30O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo (3β)-3-Hydroxypregna-5,14-dien-20-one
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,7,15-17,19,23H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES CC([C@H]1CC=C2[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O
Nombre IUPAC 1-((3S,8R,9S,10R,13R,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 314.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.22