Learn More
3Beta-Hidroxidesogestrel, TRC
Código de producto. 18063020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18063020 10 mg 10 miligramos
18052230 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18063020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93900510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70805-85-5
Fórmula molecular C22 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 326.47
Sinónimo 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, 13-ethyl-11-methylene-, (3β,17α)-, 13-Ethyl-11-methylidene-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yne-3β,17-diol, 3β-Hydroxydesogestrel, (3β,17α)-13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, Desogestrel Imp. E (EP)
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etilil-11-metilideno-1,2,3,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol
SMILES CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3beta-Hydroxy-desogestrel
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.2246