Learn More
Éster metílico del ácido 3beta-hidroxicol-5-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3Beta-Hydroxychol-5-enoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 20231-57-6 |
| Fórmula molecular | C25H40O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L 601920-0, Methyl 3β-hydroxychol-5-en-24-oate, Methyl 3β-hydroxychol-5-enoate, Methyl Δ5-3β-Hydroxycholanoate, Methyl-3β-hydroxycholenate, NSC 84140 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40O3/c1-16(5-10-23(27)28-4)20-8-9-21-19-7-6-17-15-18(26)11-13-24(17,2)22(19)12-14-25(20,21)3/h6,16,18-22,26H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,18+,19+,20-,21+,22+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-metoxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 388.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.3134 |