Learn More
3Beta-Hidroxiandrost-5-en-17-ona Hidrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one Hydrazone |
| CAS | 63015-10-1 |
| Fórmula molecular | C19H30N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, hydrazone, (3β)-, Androst-5-en-17-one, 3β-hydroxy-, hydrazone (7CI), 3β-Hydroxyandrost-5-en-17-one hydrazone, (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one Hydrazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30N2O/c1-18-9-7-13(22)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21-20)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,22H,4-11,20H2,1-2H3/b21-17+/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)CC1=CC[C@H]3[C@@H]4CC\C(=N/N)\[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17E)-17-hidrazinilideno-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 302.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.2358 |