Learn More
3Beta-Hidroxi Progesterona, TRC
Código de producto. 30396618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396618 100 mg
30391302 1 g
30389977 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH939040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-66-5
Fórmula molecular C21H32O2
Peso molecular (g/mol) 316.48
Sinónimo Pregn-4-en-20-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxypregn-4-en-20-one, 3-Hydroxy-4-pregnen-20-one, 3β-Hydroxypregn-4-en-20-one, 4-Pregnen-3β-ol-20-one, δ4-Pregnene-3β-ol-20-one
Nombre IUPAC 1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]etanolona
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3Beta-Hydroxy Progesterone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,15-19,23H,4-11H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.2402