Learn More
3beta-hidroxi-17-oxo-5-androsten-7-ona 7-(O-carboximetil)oxima, TRC
Código de producto. 30400834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30400834 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30400834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9551942.5MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3beta-Hydroxy-17-oxo-5-androsten-7-one 7-(O-carboxymethyl)oxime
CAS 40573-87-3
Fórmula molecular C21 H29 N O5
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo [[[(3β)-3-Hydroxy-17-oxoandrost-5-en-7-ylidene]amino]oxy]acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29NO5/c1-20-7-5-13(23)9-12(20)10-16(22-27-11-18(25)26)19-14-3-4-17(24)21(14,2)8-6-15(19)20/h10,13-15,19,23H,3-9,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b22-16-/t13-,14-,15-,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)\C(=N/OCC(=O)O)\C=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C
Nombre IUPAC Ácido 2-[(E)-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-oxo-2,3,4,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-7-ilideno]amino]oxiacético
Peso molecular (g/mol) 375.459
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.205
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.