Learn More
3beta-hidroxi-17-oxo-5-androsten-7-ona 7-(O-carboximetil)oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta-Hydroxy-17-oxo-5-androsten-7-one 7-(O-carboxymethyl)oxime |
| CAS | 40573-87-3 |
| Fórmula molecular | C21 H29 N O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [[[(3β)-3-Hydroxy-17-oxoandrost-5-en-7-ylidene]amino]oxy]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29NO5/c1-20-7-5-13(23)9-12(20)10-16(22-27-11-18(25)26)19-14-3-4-17(24)21(14,2)8-6-15(19)20/h10,13-15,19,23H,3-9,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b22-16-/t13-,14-,15-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)\C(=N/OCC(=O)O)\C=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(E)-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-oxo-2,3,4,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-7-ilideno]amino]oxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 375.459 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.205 |