Learn More
3Ácido beta-glicocólico, TRC
Código de producto. 30395112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395112 10 mg
30393334 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG64135510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107589-98-0
Fórmula molecular C26H43NO6
Peso molecular (g/mol) 465.62
Sinónimo N-[(3β,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, 3β-N-Choloylglycine, 3β-Glycoreductodehydrocholic Acid, 3β,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic αcid-24-glycine, 3β-Cholylglycine, 3β-Glycine Cholate
Nombre IUPAC 2-[[(4R)-4-[(3S,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoil]amino]ácido acético
SMILES O[C@@H]1C[C@]2([H])C[C@@H](O)CC[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)CC4)(C)[C@@H](O)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3beta-Glycocholic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.309