Learn More
Ácido 3beta-cólico, TRC
Código de producto. 30354001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30354001 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30354001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4326055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3beta-Cholic Acid
CAS 3338-16-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H40 O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3β,5β,7α,12α)-, 5β-Cholan-24-oic acid, 3β,7α,12α-trihydroxy- (8CI), 5β-Cholanic acid, 3β,7α,12α-trihydroxy- (7CI), (3β,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, 3-Epicholic acid, 3β,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, 3β,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanoic acid, 3β-Cholic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Nombre IUPAC Ácido (4R)-4-[(3S,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 408.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.2876
Porcentaje de pureza >95