Learn More
3Beta-acetoxibisnor-5-colen-22-ol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3Beta-Acetoxybisnor-5-cholen-22-ol |
| CAS | 55509-37-0 |
| Fórmula molecular | C24 H38 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (20S)-3β-Acetoxy-23,24-dinorchol-5-en-22-ol, rac-(3R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((R)-1-Hydroxypropan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O3/c1-15(14-25)20-7-8-21-19-6-5-17-13-18(27-16(2)26)9-11-23(17,3)22(19)10-12-24(20,21)4/h5,15,18-22,25H,6-14H2,1-4H3/t15-,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(2S)-1-hidroxipropan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 374.557 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.282 |