Learn More
(3Beta,9Beta,10Alfa)-3-hidroxi-pregna-5,7-dien-20-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,9beta,10alpha)-3-Hydroxy-pregna-5,7-dien-20-one |
| CAS | 1819-14-3 |
| Fórmula molecular | C21H30O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3β-Hydroxy-9β,10α-pregna-5,7-dien-20-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,15,17-19,23H,6-12H2,1-3H3/t15-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@]12C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@@]4(C)[C@]3([H])CC[C@@]1([C@@H](C(C)=O)CC2)C |
| Nombre IUPAC | 1-[(3S,9R,10S,13S,14R,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2246 |