missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éster metílico del ácido 3beta,7beta-di-O-acetil 24-Nor 3beta-ursodesoxicólico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta,7beta-Di-O-acetyl 24-Nor 3beta-Ursodeoxycholic Acid-d5 Methyl Ester |
| Fórmula molecular | C28 D5 H39 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3β,5β,7β)-3,7-Bis(acetyloxy)-24-norcholan-23-oic-d5 Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H44O6/c1-16(13-25(31)32-6)21-7-8-22-26-23(10-12-28(21,22)5)27(4)11-9-20(33-17(2)29)14-19(27)15-24(26)34-18(3)30/h16,19-24,26H,7-15H2,1-6H3/t16-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,26+,27+,28-/m1/s1/i9D2,14D2,20D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])OC(=O)C)OC(=O)C)[C@H](C)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-[(3S,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-diacetiloxi-2,2,3,4,4-pentadeuterio-10,13-dimetil-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]butanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 481.676 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.345 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?