Learn More
(3Beta,7Alfa)-Colest-5-eno-3,7-diol 3-Benzoato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (3beta,7alpha)-Cholest-5-ene-3,7-diol 3-Benzoate |
| CAS | 40824-59-7 |
| Fórmula molecular | C34 H50 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3Ss,7A)-Cholest-5-Ene-3,7-Diol 3-Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H50O3/c1-22(2)10-9-11-23(3)27-14-15-28-31-29(17-19-34(27,28)5)33(4)18-16-26(20-25(33)21-30(31)35)37-32(36)24-12-7-6-8-13-24/h6-8,12-13,21-23,26-31,35H,9-11,14-20H2,1-5H3/t23-,26+,27-,28+,29+,30-,31+,33+,34-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | [(3S,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 506.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.376 |