Learn More
3Beta,5Beta-Tetrahidro Cortisona 3,21-Diacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta,5beta-Tetrahydro Cortisone 3,21-Diacetate |
| CAS | 4003-93-4 |
| Fórmula molecular | C25H36O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3beta,17,21-Trihydroxy-5beta-pregnane-11,20-dione 3,21-Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H36O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(32-15(2)27)7-9-23(16,3)22(18)20(28)12-24(19,25)4/h16-19,22,30H,5-13H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,22-,23+,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(3S,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-3-acetiloxi-17-hidroxi-10,13-dimetil-11-oxo-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 448.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.2461 |