Learn More
Impureza alcohólica de anillo abierto de 3Beta,5Beta-Dihidroxi Drospirenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta,5beta-Dihydroxy Drospirenone Ring-opened Alcohol Impurity |
| CAS | 82543-18-8 |
| Fórmula molecular | C24H38O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S,17S)-Octadecahydro-17-(3-hydroxypropyl)-10,13-dimethyl-5H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,17-triol, [3S-(3alpha,5alpha,6beta,7beta,8alpha,9beta,10alpha,13alpha,14beta,15beta,16beta,17alpha)]-Octadecahydro-17-(3-hydroxypropyl)-10,13-dimethyl-5H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,17-triol, 17-(3-Hydroxypropyl)-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethyleneandrostane-3beta,5beta,17beta-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-21-7-4-13(26)12-24(21,28)17-10-14(17)19-16(21)5-8-22(2)20(19)15-11-18(15)23(22,27)6-3-9-25/h13-20,25-28H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H]4C[C@H]4[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]35C)[C@@H]1[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]2(O)CCCO |
| Peso molecular (g/mol) | 390.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.277 |