Learn More
Éster metílico del ácido (3Beta,5Beta,7Alfa,12Alfa)-3-(Formiloxi)-7,12-dihidroxicolan-24-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,5beta,7alpha,12alpha)-3-(Formyloxy)-7,12-dihydroxycholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 42921-40-4 |
| Fórmula molecular | C26H42O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl 3beta-(Formyloxy)-7alpha,12alpha-dihydroxycholanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H42O6/c1-15(5-8-23(30)31-4)18-6-7-19-24-20(13-22(29)26(18,19)3)25(2)10-9-17(32-14-27)11-16(25)12-21(24)28/h14-22,24,28-29H,5-13H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18?,19+,20?,21-,22+,24?,25+,26-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)C1CC[C@H]2C3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C)OC=O |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3S,5R,7R,10S,12S,13R,14S)-3-formiloxi-7,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 450.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.2981 |