Learn More
Ácido (3beta,5beta)-3-hidroxicolan-24-oico, TRC
Código de producto. 30404258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30404258 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30404258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH824865100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isolithocholic acid
CAS 1534-35-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H40 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (3β,5β)-3-Hydroxycholan-24-oic acid, 3-Epilithocholic acid, 3β-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3β-Hydroxy-5β-cholanic acid, 3β-Hydroxy-5β-cholanoic acid, 3β-Lithocholic acid, 5β-Cholanic acid-3β-ol, Isolithocholic acid, β-Lithocholanic acid, β-Lithocholic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC Ácido (4R)-4-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 376.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2977
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.