Learn More
Ácido 3Beta,5Alfa-Cólico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta,5alpha-Cholic Acid-d5 |
| Fórmula molecular | C24H35D5O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3β,5α,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic Acid-d5, 3β,7α,12α-Trihydroxy-5α-cholan-24-oic Acid-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15+,16-,17+,18?,19-,20+,22?,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2,15D |
| SMILES | O[C@@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)C3C2C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-4-((3S,5R,7R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il-2,2,3,4,4-d5)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 413.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.32 |