Learn More
(3Beta,5Alfa)-Cholesta-8,14-dien-3-ol, TRC
Código de producto. 30360799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360799 500 mg -
30353648 100 mg -
30362181 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC431525500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19431-20-0
Fórmula molecular C27H44O
Peso molecular (g/mol) 384.64
Nombre IUPAC (3S,5S,10S,13R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,4,5,6,7,11,12,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC=C2C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@H]4CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3beta,5alpha)-Cholesta-8,14-dien-3-ol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h12,18-21,23,28H,6-11,13-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.3392