Learn More
3Beta,5Alfa,6Beta-Trihidroxicolestano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta,5alpha,6beta-Trihydroxycholestane |
| CAS | 1253-84-5 |
| Fórmula molecular | C27 H48 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3β,5α,6β)-Cholestane-3,5,6-triol, 3β-Hydroxycholestane-5α,6β-diol, 5α,6β-Dihydroxycholestanol, Cholesta-3β,5α,6β-triol, Cholestane-3β,5α,6β-triol, NSC 124751, NSC 18178 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@@]4(O)C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,5R,6R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,5,6-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 420.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.3603 |