Learn More
(3Beta, 5Alfa, 6Alfa, 20R) - Pregnane-3, 6, 20-triol, TRC
Código de producto. 30416676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416676 25 mg 25 miligramos
30409038 10 mg -
30409405 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP03099025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70286-67-8
Fórmula molecular C21H36O3
Peso molecular (g/mol) 336.51
Sinónimo 5a-Pregane-3b,6a,20b-triol
Nombre IUPAC (3S,5S,6S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hidroxietilo]-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentena[a]fentrantreno-3,6-diol
SMILES C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3beta,5alpha,6alpha,20R)-Pregnane-3,6,20-triol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h12-19,22-24H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15-,16+,17+,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.2664