Learn More
(3beta,5alfa)-4,4-dimetilcolesta-8,14,24-trien-3-ol (contiene hasta un 15 % de isómero ∆25), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,5alpha)-4,4-Dimethylcholesta-8,14,24-trien-3-ol |
| CAS | 64284-64-6 |
| Fórmula molecular | C29H46O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4,4-Dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol, FF-MAS, Follicular Fluid Meiosis-activating Sterol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H46O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,13,20,22,25-26,30H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25+,26+,28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC=C2[C@@]1(CCC3=C2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@@H](C4(C)C)O)C)C |
| Nombre IUPAC | (3S,5R,10S,13R,17R)-4,4,10,13-tetrametil-17-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]-1,2,3,5,6,7,11,12,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 410.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.3549 |