Learn More
Éster metílico del ácido (3Beta)-3-(terc-butildimetilsilil)oxi-col-5-en-24-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3Beta)-3-(tert-Butyldimethylsilyl)oxy-chol-5-en-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 114011-35-7 |
| Fórmula molecular | C31H54O3Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-chol-5-en-24-oic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H54O3Si/c1-21(10-15-28(32)33-7)25-13-14-26-24-12-11-22-20-23(34-35(8,9)29(2,3)4)16-18-30(22,5)27(24)17-19-31(25,26)6/h11,21,23-27H,10,12-20H2,1-9H3/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 502.84 |