Learn More
(3Beta)-3-Hidroxipregna-5,14,16-trien-20-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta)-3-Hydroxypregna-5,14,16-trien-20-one |
| CAS | 5186-13-0 |
| Fórmula molecular | C21H28O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3β-Hydroxypregna-5,14,16-trien-20-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,6-7,15-16,19,23H,5,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,19?,20?,21?/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])C2CC[C@@]4(C)C3=CC=C4C(C)=O |
| Nombre IUPAC | 1-((3S,8R,10R,13S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.21 |