Learn More
Éster etílico del ácido (3Beta)-3-(acetiloxi)-col-5-eno-24-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta)-3-(Acetyloxy)-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 75861-02-8 |
| Fórmula molecular | C29H46O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H46O4/c1-6-32-27(31)9-7-8-19(2)24-12-13-25-23-11-10-21-18-22(33-20(3)30)14-16-28(21,4)26(23)15-17-29(24,25)5/h10,19,22-26H,6-9,11-18H2,1-5H3/t19-,22+,23+,24-,25+,26+,28+,29-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (5R)-5-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-acetiloxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]hexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 458.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.3396 |