Learn More
(3Beta)-3,25-dihidroxicolest-5-en-7-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta)-3,25-Dihydroxycholest-5-en-7-one |
| CAS | 64907-23-9 |
| Fórmula molecular | C27H44O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 25-Hydroxy-7-ketocholesterol, 3beta,25-Dihydroxycholest-5-en-7-one, 7-keto-25-Hydroxycholesterol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-22,24,28,30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,24+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)CC4=CC3=O |
| Nombre IUPAC | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-17-[(2R)-6-hidroxi-6-metilheptan-2-il]-10,13-dimetil-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 416.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.329 |