Learn More
(3beta)-3-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-colest-5-en-24-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta)-3-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-cholest-5-en-24-one |
| CAS | 130474-20-3 |
| Fórmula molecular | C33H58O2Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H58O2Si/c1-22(2)30(34)16-11-23(3)27-14-15-28-26-13-12-24-21-25(35-36(9,10)31(4,5)6)17-19-32(24,7)29(26)18-20-33(27,28)8/h12,22-23,25-29H,11,13-21H2,1-10H3/t23-,25+,26+,27-,28+,29+,32+,33-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (6R)-6-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-metilheptan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 514.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.4206 |