Learn More
(3Beta)-3-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-col-5-en-24-al, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta)-3-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-chol-5-en-24-al |
| CAS | 84529-74-8 |
| Fórmula molecular | C30H52O2Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H52O2Si/c1-21(10-9-19-31)25-13-14-26-24-12-11-22-20-23(32-33(7,8)28(2,3)4)15-17-29(22,5)27(24)16-18-30(25,26)6/h11,19,21,23-27H,9-10,12-18,20H2,1-8H3/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,29+,30-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 472.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.3737 |