Learn More
(3Beta,22E)-Ergosta-5,7,22-trieno-3,24,25-triol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,22E)-Ergosta-5,7,22-triene-3,24,25-triol-d3 |
| CAS | 131550-95-3 |
| Fórmula molecular | C28H41D3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Ergosta-5,7,22-triene-28,28,28-d3-3,24,25-triol, (3β,22E) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H44O3/c1-18(11-16-28(6,31)25(2,3)30)22-9-10-23-21-8-7-19-17-20(29)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7-8,11,16,18,20,22-24,29-31H,9-10,12-15,17H2,1-6H3/b16-11+/t18-,20+,22-,23+,24+,26+,27-,28?/m1/s1/i6D3 |
| SMILES | OC(C)(C)C(O)(C([2H])([2H])[2H])/C=C/[C@@H](C)[C@]1([H])[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])C([C@]2([H])CC1)=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@@]43C |
| Nombre IUPAC | (6R,E)-6-((3S,9S,10R,13R,14R,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)-2-metil-3-(metil-d3)hept-4-eno-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 431.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.35 |