Learn More
(3Beta,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol, TRC
Código de producto. 30416080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416080 50 mg
30410123 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP71232550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 903-67-3
Fórmula molecular C21H34O3
Peso molecular (g/mol) 334.49
Sinónimo Pregn-5-ene-3beta,17,20alpha-triol, (3beta,17alpha,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol, Pregn-5-ene-3beta,17alpha,20alpha-triol, delta5-Pregnene-3beta,17alpha,20(S)-triol
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1S)-1-hidroxietilo]-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantrino-3,17-diol
SMILES C[C@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3beta,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,13,15-18,22-24H,5-12H2,1-3H3/t13-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2508