Learn More
(3Beta,20R)-Pregn-5-eno-3,17,20-triol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,20R)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol |
| CAS | 2204-13-9 |
| Fórmula molecular | C21H34O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pregn-5-ene-3beta,17,20beta-triol, 3beta,17alpha,20beta-Trihydroxypregn-5-ene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,13,15-18,22-24H,5-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 334.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.2508 |