Learn More
(3Beta,20R)-Pregn-5-eno-3,17,20-triol, TRC
Código de producto. 30420173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420173 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30420173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7123205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3beta,20R)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol
CAS 2204-13-9
Fórmula molecular C21H34O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Pregn-5-ene-3beta,17,20beta-triol, 3beta,17alpha,20beta-Trihydroxypregn-5-ene
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,13,15-18,22-24H,5-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 334.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2508