Learn More
3Beta, 17Beta-Androst-5-enodiol, TRC
Código de producto. 30341190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30341190 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30341190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6376702.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Androsten-3beta,17beta-diol
CAS 521-17-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H30 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Androst-5-ene-3β,17β-diol (7CI,8CI), (3β,17β)-Androst-5-ene-3,17-diol, (3S,8R,9S,10R,13S, 14S,17S)-10,13-Dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol, 3β,17β-Androst-5-enediol, 3β,17β-Dihydroxyandrost-5-ene, Androst-5-enediol, Androstenediol, HE 2100, HE 2100 (estrogen receptor agonist), Hermaphrodiol, NSC 12163, Neumune, δ5-Androstene-3β,17β-diol, δ5-Androstenediol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 290.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2246
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.